Läs mer
Stainless Steel, AISI PH 13-8Mo, S13800, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Stainless Steel, AISI PH 13-8Mo, S13800, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrogen/Niobium/Phosphorus/Tungsten/Titanium/Copper/Vanadium/Carbon/Silicon/Manganese/Cobalt/Aluminium/Molybdenum/Chromium/Magnesium/Antimony/Lead/Selenium/Zinc/Nickel/Boron/Calcium/Oxygen/Tin/Zirconium/Arsenic |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Nitrogen 0.0037 %/Niobium 0.005 %/Phosphorus 0.008 %/Tungsten 0.012 %/Titanium 0.016 %/Copper 0.017 %/Vanadium 0.017 %/Carbon 0.032 %/Silicon 0.039 %/Manganese 0.052 %/Cobalt 0.078 %/Aluminium 1.03 %/Molybdenum 2.23 %/Chromium 12.69 %/Magnesium (<0.0005) %/Antimony (<0.001) %/Lead (<0.001) %/Selenium (<0.001) %/Zinc (<0.002) %/Nickel (<0.003) %/Boron (0.0004) %/Calcium (0.0004) %/Oxygen (0.0006) %/Tin (0.001) %/Zirconium (0.002) %/Arsenic (0.003) % |