Läs mer
Stainless Steel, AISI PH 13-8Mo, S13800, ARMI∣MBH
Beskrivning
Stainless Steel, AISI PH 13-8Mo, S13800, Ø38x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrogen/Phosphorus/Titanium/Vanadium/Cobalt/Manganese/Carbon/Copper/Silicon/Aluminium/Molybdenum/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Nitrogen 0.0041 %/Phosphorus 0.0064 %/Titanium 0.0122 %/Vanadium 0.0188 %/Cobalt 0.022 %/Manganese 0.0332 %/Carbon 0.0386 %/Copper 0.0449 %/Silicon 0.081 %/Aluminium 1.075 %/Molybdenum 2.1 %/Nickel 8.04 %/Chromium 12.52 % |