Läs mer
Bochem™ Alkoholbrännare i rostfritt stål
Produktkod. 10577191
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10577191 150 ml Varje
1 options
Produktkod. 10577191 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 7200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 SEK
    439.11 SEK / Paket med 1
    Save 97.89 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Alkoholbrännare
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Diameter (metrisk) 85 mm
Höjd (metrisk) 65 mm
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 0.1 kg