Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Alkoholbrännare i rostfritt stål
Produktkod. 10251031
Change view
Inkluderar:
Ersättningsveke och lock
Justerbar veke och mössa
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10251031 Justerbar veke och mössa Varje
10126771 Ersättningsveke och lock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10251031 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 1500
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Produkttyp Spirit Brännare
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Inkluderar Justerbar veke och mössa
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 75 g