Läs mer
Heinz Herenz Rostfria allergilansetter med specialdesignad liten spets
Produktkod. 15780158
Change view
Kvantitet:
200 Lancets
Produktkod. Kvantitet
15780158 200 Lancets
1 options
Produktkod. 15780158 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1110106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70 SEK
    112.19 SEK / Paket med 200
    Save 49.51 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Allergilancetter tillverkade i Tyskland. Rostfritt stål, med specialdesignad liten spets.
Våra blod- och allergilancetter är gjorda av rostfritt kromstål och är nickelfria.
  • Varje lancett är individuellt sterilt packad så de är snabba och enkla att använda för hand.
  • Blodlancetten säkerställer utmärkt blodflöde.
  • Den har också en cirka 2,9 mm lång, asymmetrisk spets, vilket förenklar blodinsamlingen och minskar smärtan avsevärt.
  • Spetsen på allergilansetten är särskilt fin, cirka 0,9 mm. Detta förhindrar oönskad blödning.
  • Alla lanceter har en transparent tätfolie. Detta ger optimal säkerhet vid upppackning, eftersom spetsen är synlig.
Observera:
  • Endast lämplig för engångsbruk
  • Förvara vid en temperatur på 15°till 30 °C, med en relativ luftfuktighet på 40 till 70 %
  • Blodlancetterna är gamma-steriliserade och sterila enligt DIN EN 5561.
Specifikationer
Material Rostfritt kromstål
Kvantitet 200 Lancets
Sterilitet Sterila
Produkttyp Lancet