Läs mer
Stainless Steel, Alloy 253 MA , S30815, ARMI∣MBH
Beskrivning
Stainless Steel, Alloy 253 MA , S30815, Ø38x19mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc/Calcium/Oxygen/Aluminium/Tin/Arsenic/Tungsten/Phosphorus/Vanadium/Cerium/Carbon/Cobalt/Nitrogen/Copper/Molybdenum/Manganese/Silicon/Nickel/Chromium/Lead/Boron/Titanium/Niobium/Tantalum |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Zinc 0.0008 %/Calcium 0.0017 %/Oxygen 0.0052 %/Aluminium 0.006 %/Tin 0.006 %/Arsenic 0.007 %/Tungsten 0.022 %/Phosphorus 0.023 %/Vanadium 0.042 %/Cerium 0.064 %/Carbon 0.07 %/Cobalt 0.118 %/Nitrogen 0.16 %/Copper 0.19 %/Molybdenum 0.25 %/Manganese 0.61 %/Silicon 1.5 %/Nickel 10.81 %/Chromium 21.07 %/Lead (0.0001) %/Boron (0.0003) %/Titanium (0.002) %/Niobium (0.003) %/Tantalum (0.003) % |