Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Anion Exchange Kolumner
Produktkod. 10573923
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Partikelstorlek:
7μ m
10 μm
Anjonbyteskapacitet:
0,11μ ekv/g
0,19μ ekv/g
1.6μ ekv/g
35μ ekv/g
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Partikelstorlek Anjonbyteskapacitet unitSize
10573923 250 mm 7μ m 1.6μ ekv/g Varje
11503504 50 mm 10 μm 0,19μ ekv/g Varje
10452543 250 mm 7μ m 0,11μ ekv/g Varje
11583504 - 10 μm 35μ ekv/g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10573923 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79828
Beräknad leverans: 07-09-2026
Specifikationer
Anjonbyteskapacitet 1.6μ ekv/g
Beskrivning PRP-X800
Kolumnkapacitet 2,56 mekv/kolumn
Partikelstorlek 7μ m
Stationär fas PRP-X800
Material Rostfritt stål
Förpackningsmaterial PSDVB/Itaconate
Porstorlek 100 &‌Aring;
Temperatur (metrisk) 5 °C till 60 °C
Längd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.1 mm
Diameter (metrisk) 4.1 mm