Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Anion Exchange Kolumner
Produktkod. 11583504
Change view
Partikelstorlek:
7μ m
10 μm
Anjonbyteskapacitet:
0,11μ ekv/g
0,19μ ekv/g
1.6μ ekv/g
35μ ekv/g
Förpackningsstorlek:
Varje
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Partikelstorlek Anjonbyteskapacitet Förpackningsstorlek Längd (metrisk)
11583504 10 μm 35μ ekv/g Varje -
10573923 7μ m 1.6μ ekv/g Varje 250 mm
11503504 10 μm 0,19μ ekv/g Varje 50 mm
10452543 7μ m 0,11μ ekv/g Varje 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11583504 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79363
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9190.00 SEK
    8708.28 SEK / Paket med 1
    Save 481.72 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Anjonbyteskapacitet 35μ ekv/g
Beskrivning PRP-X200
Partikelstorlek 10 μm
Stationär fas PRP-X200
Material Rostfritt stål
Förpackningsmaterial PSDVB/sulfonsyra
Temperatur (metrisk) 5 °C till 60 °C
USP typ L22
Diameter (metrisk) Inre 4.1 mm
Diameter (metrisk) 4.1 mm