Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Anion Exchange Kolumner
Produktkod. p-8007091
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Partikelstorlek:
7μ m
10 μm
Anjonbyteskapacitet:
0,11μ ekv/g
0,19μ ekv/g
1.6μ ekv/g
35μ ekv/g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10573923
Brand: Hamilton™ 79828
Bara null kvar
Specifikationer
Anjonbyteskapacitet 1.6μ ekv/g
Beskrivning PRP-X800
Kolumnkapacitet 2,56 mekv/kolumn
Partikelstorlek 7μ m
Stationär fas PRP-X800
Material Rostfritt stål
Förpackningsmaterial PSDVB/Itaconate
Porstorlek 100 &‌Aring;
Temperatur (metrisk) 5 °C till 60 °C
Längd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.1 mm
Diameter (metrisk) 4.1 mm