Läs mer
Stainless Steel, ASTM A579, AISI 410*, S41001, ARMI∣MBH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium∣Calcium∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Grade∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Tin∣Vanadium |
| Kvantitet | 50 g |
| Vikt | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 0.001 %∣Aluminium 0.004 %∣Tin 0.0051 %∣Molybdenum 0.0102 %∣Phosphorus 0.0142 %∣Cobalt 0.0143 %∣Nitrogen 0.0316 %∣Copper 0.056 %∣Vanadium 0.079 %∣Nickel 0.0939 %∣Carbon 0.136 %∣Silicon 0.298 %∣Manganese 0.464 %∣Chromium 12.06 % |