Läs mer
Micronova™ BinLiner™ Rostfritt stål BinStand™
Handla allt Micronova ProdukterBeskrivning
Påshållare i saxstil i rostfritt stål utformade för att hålla 40 tum x 48 tum BinLiners™ , för användning i rena och kontrollerade miljöer.
De Micronova BinLiner™ Rostfritt stål BinStands™ är idealiska för kassering av renrumsmaterial, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter. Det unika, rektangulära stativet har polyketonformar som förbinder sidorna och fungerar som stativfötter som lätt glider för att förhindra repor och rost på golvet. Saxstället fälls enkelt upp och stängs för förvaring när det inte används.
- Två stilar av stång i rostfritt stål, sopställningsstativ med öppen ram
- Ergonomisk sidoborttagning av liners för förenklad användning
- Håll säkert en rad soppåsar
- För materialhantering, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter
- Saxstativet fälls enkelt upp och stängs för förvaring
- Rektangulärt stativ har plastkontakter som förhindrar golvrostning och repor
- Hörnben är avtagbara om demontering krävs
- Finns i en mängd olika storlekar för att hålla påsar från 5 till 55 gallon storlekar
- BLSSH-1515-stativ för användning med 34 x 40-tums liners
- BLSSH-1624-stativ för användning med 40 x 48-tums och 40 x 60-tums foder
- BLSSH-40 stativ används bäst med 40 gallon liners
- Beständig mot vanliga rengöringslösningar och desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 150 L |
| Beskrivning | Påshållare i rostfritt stål |
| Kapacitet (engelska) | 40 gal. |
| Mått (L x B x H) | 58 x 36 x 86 cm (23 x 14 x 34 tum) |
| Höjd (metrisk) | 86 cm |
| Längd (metrisk) | 58 cm |
| Kvantitet | 1 st |
| Bredd (metrisk) | 36 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Stativ för avfallspåsar som används i kontrollerade miljöer |
| Visa mer |