Läs mer
Micronova™ BinLiner™ Rostfritt stål BinStand™
Produktkod. p-7146979 Handla allt Micronova Produkter
Kapacitet (engelska):
30 gal.
40 gal.
Kapacitet (metrisk):
120 L
150 L
För användning med (utrustning):
För användning med 34 x 40-tums liners
För användning med 40 gallon liners
För användning med 40 x 48-tums och 40 x 60-tums liners
Mått (L x B x H):
38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 tum)
58 x 36 x 86 cm (23 x 14 x 34 tum)
61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17990050
Brand: Micronova™ BLSSH1515
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa två stilar av papperskorgsstativ är gjorda av slitstarka, rostfria, öppna stångramar som tillåter ergonomisk borttagning från sidan av foder för förenklad användning och håller säkert en rad papperskorgar. Den perfekta komplimangen till Micronova BinLiners™ .
Påshållare i saxstil i rostfritt stål utformade för att hålla 40 tum x 48 tum BinLiners™ , för användning i rena och kontrollerade miljöer.
De Micronova BinLiner™ Rostfritt stål BinStands™ är idealiska för kassering av renrumsmaterial, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter. Det unika, rektangulära stativet har polyketonformar som förbinder sidorna och fungerar som stativfötter som lätt glider för att förhindra repor och rost på golvet. Saxstället fälls enkelt upp och stängs för förvaring när det inte används.
  • Två stilar av stång i rostfritt stål, sopställningsstativ med öppen ram
  • Ergonomisk sidoborttagning av liners för förenklad användning
  • Håll säkert en rad soppåsar
  • För materialhantering, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter
  • Saxstativet fälls enkelt upp och stängs för förvaring
  • Rektangulärt stativ har plastkontakter som förhindrar golvrostning och repor
  • Hörnben är avtagbara om demontering krävs
  • Finns i en mängd olika storlekar för att hålla påsar från 5 till 55 gallon storlekar
    • BLSSH-1515-stativ för användning med 34 x 40-tums liners
    • BLSSH-1624-stativ för användning med 40 x 48-tums och 40 x 60-tums foder
    • BLSSH-40 stativ används bäst med 40 gallon liners
  • Beständig mot vanliga rengöringslösningar och desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 L
Beskrivning Påshållare i rostfritt stål
Kapacitet (engelska) 30 gal.
Mått (L x B x H) 38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 tum)
Höjd (metrisk) 71 cm
Längd (metrisk) 38 cm
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 38 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Stativ för avfallspåsar som används i kontrollerade miljöer
För användning med (utrustning) För användning med 34 x 40-tums liners
Bredd (engelska) 15 tum
Längd (engelska) 15 tum
Höjd (engelska) 28 tum
Material Rostfritt stål
Produkttyp Bin Liner Stand