Beskrivning
- Sprickfri
- Satinfinish
- Platt skuren kant på skål
- 316L rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Heavy Duty Bailer |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Diameter (metrisk) | 270 mm |
| Längd (metrisk) | 415 mm |