Läs mer
Sampling Systems™ Bailers i rostfritt stål
Produktkod. 12795008 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
Längd (metrisk):
285 mm
340 mm
415 mm
Diameter (metrisk):
170 mm
210 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12795008
Brand: Sampling Systems™ A2962
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning i farmaceutiska, kemiska och hygieniska applikationer. Sampling Systems™ Bailers i rostfritt stål har ett helsvetsat handtag för att ge en hygienisk, sprickfri finish.
  • Sprickfri
  • Satinfinish
  • Platt skuren kant på skål
  • 316L rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Heavy Duty Bailer
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 2 l
Diameter (metrisk) 210 mm
Längd (metrisk) 340 mm