Läs mer
Sampling Systems™ Bailers i rostfritt stål
Produktkod. 15839611 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
Längd (metrisk):
285 mm
340 mm
415 mm
Diameter (metrisk):
170 mm
210 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
15839611 1 l 285 mm 170 mm Varje
12705018 4 l 415 mm 270 mm Varje
12795008 2 l 340 mm 210 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15839611 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A2961
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning i farmaceutiska, kemiska och hygieniska applikationer. Sampling Systems™ Bailers i rostfritt stål har ett helsvetsat handtag för att ge en hygienisk, sprickfri finish.
  • Sprickfri
  • Satinfinish
  • Platt skuren kant på skål
  • 316L rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Heavy Duty Bailer
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 1 l
Diameter (metrisk) 170 mm
Längd (metrisk) 285 mm