Läs mer
IKA™ Kulor i rostfritt stål
Produktkod. 10283515 Handla allt IKA Produkter
Diameter (metrisk):
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10283515
Brand: IKA™ 0003599300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mäter 5 mm i diameter. IKA™ Rostfria stålkulor är för användning med BMT-rör.
För användning med BMT-rör. 5 mm diameter, 250 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) BMT-rör
Kvantitet 250 g/påse
Diameter (metrisk) 5 mm