Läs mer
Masterflex™ Y-kontakt med hulling i rostfritt stål
Produktkod. 15145075
Slangstorlek:
3/16 tum
5/32 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15145075
Brand: Masterflex™ 3062021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för snabb och enkel montering utan verktyg
  • Hullingförsedd Y-kontakt
  • Stål, rostfritt
  • Idealisk för applikationer som läkemedel, laboratorier, industri/tillverkning, vattenprovtagning, livsmedelsbearbetning
Specifikationer
Beskrivning Barb Anslutning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Slangstorlek 5/32 tum.
Utloppsport 5/32 tum.
Portstorlek 5/32 tum.
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid eller gamma
Trådstorlek 5/32 tum.
Produkttyp Hullingförsedd Y-kontakt