Läs mer
Masterflex™ Y-kontakt med hulling i rostfritt stål
Slangstorlek:
3/16 tum
5/32 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Descrizione
- Hullingförsedd Y-kontakt
- Stål, rostfritt
- Idealisk för applikationer som läkemedel, laboratorier, industri/tillverkning, vattenprovtagning, livsmedelsbearbetning
Specifica
Specifica
| Beskrivning | Barb Anslutning |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Slangstorlek | 5/32 tum. |
| Utloppsport | 5/32 tum. |
| Portstorlek | 5/32 tum. |
| Steriliseringsmetod | Autoklav, etylenoxid eller gamma |
| Trådstorlek | 5/32 tum. |
| Produkttyp | Hullingförsedd Y-kontakt |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto