Läs mer
Buerkle™ Pippump i rostfritt stål med utloppsslang och kran
Produktkod. 10439602 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Djup (metriskt):
36 cm
57 cm
91 cm
Flödeshastighet:
220 ml/slag
350 ml/slag
560 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt) Flödeshastighet unitSize
10439602 36 cm 220 ml/slag Varje
10255141 57 cm 350 ml/slag Varje
10786192 91 cm 560 ml/slag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10439602 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56010401
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Pippump i rostfritt stål med utloppsslang och kran är lämplig för att fylla på brännbara och lättantändliga vätskor.
De Buerkle™ fatpump av rostfritt stål AISI 304 (1.4301) är lämplig för att fylla på brännbara och lättantändliga vätskor. Pippumpen kan leda elektricitet och uppfyller därför kraven för hantering av brandfarliga vätskor i kombination med tillbehöret antistatiskt set. PTFE-packningarna säkerställer långvarig och underhållsfri användning. Pumpkapacitet ca. 9–22 l/min, beroende på pumplängd. Det breda utbudet av tillbehör gör det möjligt att anpassa pumpen till väldigt olika krav.
  • Dykrör Ø 32 mm
  • Avtagbar slang, 1,2 m lång
  • Kulventil av rostfritt stål NW 8 mm
  • Utloppsmunstycke Ø 12,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 220 ml/slag
Inkluderar Utloppsslang och kran
Vikt (metrisk) 2.36 kg
Total längd (metrisk) 48 cm
För användning med För brännbara och lättantändliga vätskor, livsmedel
Djup (metriskt) 36 cm
Pumpslangens längd 36 cm
Typ Fatpump
Certifikat och efterlevnad Explosionskategorierna IIA, IIB och IIC, för användning i Ex-skyddszon 0 och 1
Material Rostfritt stål V2A, PTFE