Läs mer
Buerkle™ Pippump i rostfritt stål med utloppsslang och kran
Produktkod. 10786192 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Djup (metriskt):
36 cm
57 cm
91 cm
Flödeshastighet:
220 ml/slag
350 ml/slag
560 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt) Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10786192 91 cm 560 ml/slag Varje
10439602 36 cm 220 ml/slag Varje
10255141 57 cm 350 ml/slag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10786192 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56010801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5350.00 SEK
    4951.97 SEK / Paket med 1
    Save 398.03 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Buerkle™ Pippump i rostfritt stål med utloppsslang och kran är lämplig för att fylla på brännbara och lättantändliga vätskor.
De Buerkle™ fatpump av rostfritt stål AISI 304 (1.4301) är lämplig för att fylla på brännbara och lättantändliga vätskor. Pippumpen kan leda elektricitet och uppfyller därför kraven för hantering av brandfarliga vätskor i kombination med tillbehöret antistatiskt set. PTFE-packningarna säkerställer långvarig och underhållsfri användning. Pumpkapacitet ca. 9–22 l/min, beroende på pumplängd. Det breda utbudet av tillbehör gör det möjligt att anpassa pumpen till väldigt olika krav.
  • Dykrör Ø 32 mm
  • Avtagbar slang, 1,2 m lång
  • Kulventil av rostfritt stål NW 8 mm
  • Utloppsmunstycke Ø 12,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Hand-Operated
Flödeshastighet 560 ml/slag
Inkluderar Utloppsslang och kran
Öppningsstorlek (engelska) 0.50 in.
Öppningsstorlek (metrisk) 12.8 mm
Vikt (metrisk) 3.07 kg
Total längd (metrisk) 103 cm
Djup (metriskt) 91 cm
Pumpslangens längd 91 cm
Motståndsegenskaper Solvents
Certifikat och efterlevnad Explosionskategorierna IIA, IIB och IIC, för användning i Ex-skyddszon 0 och 1
Material Rostfritt stål V2A, PTFE
Produkttyp Fatpump
För användning med (applikation) För brännbara och lättantändliga vätskor, livsmedel