Läs mer
Buerkle™ Pippump i rostfritt stål med utloppsrör
Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighet:
220 ml/slag
350 ml/slag
560 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Buerkle™ fatpump av rostfritt stål AISI 304 (1.4301) är lämplig för att fylla på brännbara och lättantändliga vätskor. Pippumpen kan leda elektricitet och uppfyller därför kraven för hantering av brandfarliga vätskor i kombination med tillbehöret antistatiskt set. PTFE-packningarna säkerställer långvarig och underhållsfri användning. Pumpkapacitet ca. 9–22 l/min, beroende på pumplängd. Det breda utbudet av tillbehör gör det möjligt att anpassa pumpen till väldigt olika krav.
- Dykrör Ø 32 mm
- Avtagbart utloppsrör
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ATEX |
| Flödeshastighet | 220 ml/slag |
| För användning med (applikation) | Lämplig för att fylla brännbara och lättantändliga vätskor, livsmedel |
| Inkluderar | Urladdningsrör |
| Material | Rostfritt stål |
| Total längd (metrisk) | 48 cm |
| Slangstorlek | 48 cm |
| Typ | Fatpump |
| Djup (metriskt) | 36 cm |