Beskrivning
- Suitable for all machines, width 90, depth 70 cm
- Can be screwed onto the appliance
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Base |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Bredd (metrisk) | 900 mm |