Läs mer
CELLPATH ROSTFRI STÅLBASGJUT
Produktkod. 30226273
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
30226273 Grå
1 options
Produktkod. 30226273 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer GBB151405A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Rostfria stålformar satte stopp för den omfattande beskärningen av vax. Tillverkat av högkvalitativt rostfritt stål innebär en tidsbesparing och minskat vaxavfall jämfört med att använda formar i olämplig storlek när stora mängder block förbereds.
  • Viktiga fördelar:
  • Återanvändbar
  • Staplingsbar för att minska lagringsutrymme
  • Ett brett utbud av storlekar finns tillgängliga
  • Inre runda hörn möjliggör enkel borttagning av vaxblocket
Specifikationer
Produkttyp Basform
Material Rostfritt stål
Färg Grå
Längd (metrisk) 15 mm
Bredd (metrisk) 15 mm
Längd (engelska) 15 mm
Bredd (engelska) 15 mm
Djup (metriskt) 5 mm
Djup (engelska) 5 mm