Läs mer
Buerkle™ Stainless Steel Basket for use with Buerkle™ PowderProof
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk):
84 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- For Sample Bottles PowderProof™
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Basket for Sample Bottles |
| Material | Stainless Steel (V2A) |
| Inkluderar | Holding ring |
| För användning med (applikation) | 500 mL Bottles |
| För användning med (utrustning) | PowderProof Sampler |
| Diameter (metrisk) | 84 mm |