Läs mer
JP Selecta™ Trådkorgar
Produktkod. 12022804
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
440 mm
Höjd (metrisk) Exteriör:
220 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida Höjd (metrisk) Exteriör
12022804 440 mm 220 mm
1 options
Produktkod. 12022804 Leverantör JP Selecta™ Leverantörsnummer 1000780
Beräknad leverans: 28-01-2027
Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål.
  • Med elektro-ljus finish
  • Designad för att passa Selecta autoklaver
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Utsida 440 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 220 mm
Produkttyp Korg
Funktioner 4 avdelarfack korg
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1