Läs mer
Grant Instruments™ Badkar i rostfritt stål
Produktkod. 12777779
För användning med (utrustning):
ST12 tank
ST38 tank
ST5 tank
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12777779
Brand: Grant Instruments™ STL38
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att minska avdunstning/värmeförlust och undvika provkontamination. Grant Instruments™ Badkåpa i rostfritt stål för Grant Stirred Water Baths finns platt eller gavelförsett med avtagbart gångjärn.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Plasthandtag
  • Finns platt (STL 5) eller gavel med löstagbart gångjärn (STL 12, STL 38)
  • För användning med Grant omrörda vattenbad och uppvärmda cirkulatorer
  • Förhindrar att värmen rinner ut
  • Minskar provkontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) ST38 tank
Material Rostfritt stål