Läs mer
Scientific Industries Rostfria stålpärlor
Produktkod. 17201762 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Diameter (metrisk) sond:
2,4 mm
3,2 mm
5,0 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) sond
17201762 3,2 mm
17291752 2,4 mm
17211762 5,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17201762 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041299
I lager
Rostfria stålpärlor finns i en mängd olika storlekar och är designade för användning i pärlslagningsprocedurer med Bead Genie pärlvisp
  • Kan rengöras och återanvändas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pärlor
Diameter (engelska) Sond 0,1259 tum.
Diameter (metrisk) sond 3,2 mm
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Bead Beating
För användning med (utrustning) Bead Genie
Modell SI-BS03
Förpackningsmängd 100 Pk.