Läs mer
Bochem™ Bägare i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Inkluderar:
Fälg
Fälg och pip
Fälg, handtag
Fälg, pip
Fälg, pip, handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 18/10 konstruktion i rostfritt stål.
- Motståndskraftig och hållbar.
- Kontaktbotten för värmeplattor och magnetomrörare.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 150 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderar | Fälg, pip |
| Typ | Bägare |