Learn More
Bochem™ Bägare i rostfritt stål
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Inkluderar:
Fälg
Fälg och pip
Fälg, handtag
Fälg, pip
Fälg, pip, handtag
Dimensione della confezione:
Varje
Descrizione
- 18/10 konstruktion i rostfritt stål.
- Motståndskraftig och hållbar.
- Kontaktbotten för värmeplattor och magnetomrörare.
Specifica
Specifica
| Diameter (metrisk) Yttre | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Inkluderar | Fälg, pip, handtag |
| Typ | Bägare |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto