Läs mer
Bochem™ Bägare i rostfritt stål
Produktkod. 10330731
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Inkluderar:
Fälg
Fälg och pip
Fälg, handtag
Fälg, pip
Fälg, pip, handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10330731
Brand: Bochem™ 8535
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket tålig och hållbar bägare i rostfritt stål. Bochem™ Bägare i rostfritt stål inkluderar fälgar, piper och handtag i olika modellkombinationer.
  • 18/10 konstruktion i rostfritt stål.
  • Motståndskraftig och hållbar.
  • Kontaktbotten för värmeplattor och magnetomrörare.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Rostfritt stål (18/10)
Inkluderar Fälg, pip, handtag
Typ Bägare