Läs mer
Bochem™ Bägare i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Inkluderar:
Fälg
Fälg och pip
Fälg, handtag
Fälg, pip
Fälg, pip, handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 18/10 konstruktion i rostfritt stål.
- Motståndskraftig och hållbar.
- Kontaktbotten för värmeplattor och magnetomrörare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Inkluderar | Fälg, handtag |
| Typ | Bägare |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido