Läs mer
Bochem™ Bägare i rostfritt stål
Produktkod. 10470061
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Inkluderar:
Fälg
Fälg och pip
Fälg, handtag
Fälg, pip
Fälg, pip, handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10470061
Brand: Bochem™ 8523
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mycket tålig och hållbar bägare i rostfritt stål. Bochem™ Bägare i rostfritt stål inkluderar fälgar, piper och handtag i olika modellkombinationer.
  • 18/10 konstruktion i rostfritt stål.
  • Motståndskraftig och hållbar.
  • Kontaktbotten för värmeplattor och magnetomrörare.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Rostfritt stål (18/10)
Inkluderar Fälg, handtag
Typ Bägare
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado