Läs mer
Bochem™ Rostfri bägare
Produktkod. 10474441
Kapacitet (metrisk):
100 mL
2000 mL
Produktkod. 10474441
Brand: Bochem™ 8500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Bägare i rostfritt stål med kontaktbotten för värmeplattor och magnetomrörare.
  • Rostfritt stål
  • För användning med värmeplattor och magnetomrörare
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 50mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Rostfritt stål (18/10)
Höjd (metrisk) 60mm
Inkluderar Med fälg