Läs mer
Bochem™ Rostfri bägare
Kapacitet (metrisk):
100 mL
2000 mL
Beskrivning
- Rostfritt stål
- För användning med värmeplattor och magnetomrörare
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 50mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Höjd (metrisk) | 60mm |
| Inkluderar | Med fälg |