Läs mer
Cole Parmer Rostfri bägare
Produktkod. 15376821 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
stainless steel beaker
Produktkod.
15376821 stainless steel beaker
1 options
Produktkod. 15376821 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0720690
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Colel Parmer Stainless Steel Beaker prevents sample contamination
  • Constructed of durable 304 medium gauge stainless steel for easy cleaning
  • Recessed covers are ideal for maximizing storage space.
  • Cover must be purchased separately
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 12 qt.
Kapacitet (metrisk) 11.4 L
Material Rostfritt stål