Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfri bägare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
1200 mL
2000 mL
3100 mL
4500 mL
5800 mL
7600 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa bägare för en mängd olika applikationer och. Cole-Parmer™ Bägare i rostfritt stål är idealiska för allmän omrörning eller mätning av lösningar. Bägare har försänkt lock för enkel förvaring.
- Durable, economical mixing capabilities
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
- Cover sold separately
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 220mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5800 mL |
| Material | Stainless Steel |
| Höjd (metrisk) | 200mm |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 426.7°C |
| Typ | Beaker |
| Sterilitet | Sterile |