Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfri bägare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
1200 mL
2000 mL
3100 mL
4500 mL
5800 mL
7600 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa bägare för en mängd olika applikationer och. Cole-Parmer™ Bägare i rostfritt stål är idealiska för allmän omrörning eller mätning av lösningar. Bägare har försänkt lock för enkel förvaring.
- Hållbar, ekonomisk blandningskapacitet
- Tillverkad av medium gauge 304 rostfritt stål
- Icke-frätande
- Lätt att rengöra
- Överdrag säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 180mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3100 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 165mm |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 426,7 °C |
| Typ | Bägare |
| Sterilitet | Sterila |