Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfri bägare
Produktkod. p-8004926 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
1200 mL
2000 mL
3100 mL
4500 mL
5800 mL
7600 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11767964
Brand: Cole-Parmer™ 0720610
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bägare för en mängd olika applikationer och. Cole-Parmer™ Bägare i rostfritt stål är idealiska för allmän omrörning eller mätning av lösningar. Bägare har försänkt lock för enkel förvaring.
  • Hållbar, ekonomisk blandningskapacitet
  • Tillverkad av medium gauge 304 rostfritt stål
  • Icke-frätande
  • Lätt att rengöra
  • Överdrag säljs separat
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 115 mm
Kapacitet (metrisk) 1200 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 145 mm
Temperatur (metrisk) Max. Drift 426,7 °C
Typ Bägare
Sterilitet Sterila