Läs mer
Nickel Electro™ Rostfria bägare med lock och handtag
Produktkod. 12777856 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12777856 2000 mL Varje
12767856 1000 mL Varje
12787856 3000 mL Varje
12797856 5000 mL Varje
4 options
Produktkod. 12777856
Brand: Nickel Electro™ 11002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Bägare i rostfritt stål med lock och handtag för att komplettera deras sömlösa, sprickfria exteriör.
  • Stål, rostfritt
  • Inkluderar lock
  • Sömlös och sprickfri exteriör
  • Omagnetisk
  • Platt underlag för stabilitet
  • Alla ytor reagerar inte och erbjuder noll absorption
  • Alla ytor är polerade vilket gör rengöringen lättare
  • Kan steriliseras genom autoklavering
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 120 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 180 mm
Inkluderar Lock, handtag
Typ Bägare