Läs mer
Nickel Electro™ Rostfria bägare med lock och handtag
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rostfria bägare, med lock och handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 180 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Inkluderar | Lock, handtag |
| Typ | Bägare |