Läs mer
Nickel Electro™ Rostfria bägare med lock och handtag
Produktkod. p-8013891 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12767856 1000 mL Varje
12777856 2000 mL Varje
12787856 3000 mL Varje
12797856 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12767856 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 11001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Bägare i rostfritt stål med lock och handtag för att komplettera deras sömlösa, sprickfria exteriör.
  • Stål, rostfritt
  • Inkluderar lock
  • Sömlös och sprickfri exteriör
  • Omagnetisk
  • Platt underlag för stabilitet
  • Alla ytor reagerar inte och erbjuder noll absorption
  • Alla ytor är polerade vilket gör rengöringen lättare
  • Kan steriliseras genom autoklavering
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 130 mm
Inkluderar Lock, handtag
Typ Bägare