Läs mer
IKA™ Vispar i rostfritt stål
Produktkod. 10449602 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hårdhet:
Upp till 9° Mols
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hårdhet unitSize
10449602 Upp till 9° Mols Varje
1 options
Produktkod. 10449602 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0002983000
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Visp
För användning med (applikation) För pulverisering av ämnen med en Mohs hårdhet upp till 9
Hårdhet Upp till 9° Mols
Material Rostfritt stål