Läs mer
Socorex™ Böjd kanyl i rostfritt stål
Produktkod. 10242873
Change view
Diameter (metrisk) kula:
1,6 mm
3,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) kula Förpackningsstorlek
10242873 1,6 mm Paket med 2
10062593 3,0 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10242873 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 376.16102B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00 SEK
    254.72 SEK / Paket med 2
    Save 41.28 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Dränkande kanyl
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För säker mun- och nosmatning av djur
Längd (metrisk) 102 mm
Diameter (metrisk) kula 1,6 mm