Läs mer
Socorex™ Böjd kanyl i rostfritt stål
Produktkod. p-8012667
Diameter (metrisk) kula:
1,6 mm
3,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10242873
Brand: Socorex™ 376.16102B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Dränkande kanyl
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För säker mun- och nosmatning av djur
Längd (metrisk) 102 mm
Diameter (metrisk) kula 1,6 mm