Läs mer
Bochem™ Skarpt böjd rund pincett
Längd (metrisk):
145 mm
160 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Konstruktion i rostfritt stål.
- Hållbar och tålig.
- Böjd och finspetsad spets.
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Böjd, rund |
| Antal per förpackning | 1/PK |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Typ | Tång |