Läs mer
Bochem™ Tång med böjd spets i rostfritt stål
Längd (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
200 mm
Inkluderar:
Styrstift
na
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skarp, böjd spets
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Böjd |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Inkluderar | na |
| Typ | Tång |