Läs mer
Bochem™ Tång med böjd spets i rostfritt stål
Längd (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
200 mm
Inkluderar:
Styrstift
na
Unit Size:
Varje
Description
- Skarp, böjd spets
Specifications
Specifications
| Tipsstil | Böjd |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 145 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Inkluderar | Styrstift |
| Typ | Tång |