Läs mer
Bochem™ Självspännande pincett i rostfritt stål
Produktkod. 11895121
Längd (metrisk):
105 mm
Produktkod. 11895121
Brand: Bochem™ 1730
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. BOCHEM™ Självspännande pincett med böjd spets i rostfritt stål är användbara för en mängd olika användningsområden.
  • Självspännande pincett
  • Skarpa punkter
Specifikationer
Tipsstil Böjd
Antal per förpackning 1 förpackning
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 105 mm
Produkttyp Tång, självspännande
Bredd (metrisk) spets 6 mm
Bredd (metrisk) 6 mm
Typ Självspännande pincett