Läs mer
Heidolph™ BR 13 fyrkantigt blad impeller
Produktkod. 10029420 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Längd (metrisk):
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10029420 450 mm Varje
1 options
Produktkod. 10029420 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5091300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00 SEK
    749.83 SEK / Paket med 1
    Save 147.17 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Idealisk för att lossa och homogenisera i kärl
På grund av sina bladdimensioner är det fyrkantiga skovelhjulet BR 13 idealiskt för att lossa och homogenisera i kärl med följande egenskaper:
  • Idealisk kärldiameter: 140 mm
  • Idealisk markfrigång: 7 mm
  • Idealisk fyllningsnivå: 140 mm
  • Idealisk volym: 2200 ml
Det fyrkantiga pumphjulet BR 13 har en total längd på 450 mm och är tillverkat av rostfritt stål. Dess omrörarskaft har en diameter på 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Mått (L x B) 70 x 70 mm
Höjd (metrisk) kniv 70 mm
Längd (metrisk) 450 mm
Hastighet 800 rpm
Typ Bladhjul
Mått (L x B x H) 450 x 70 x 70 mm
Omrörningsområde 800 rpm
Material Rostfritt stål (V4A)