Läs mer
Fisherbrand™ Tång med trubbig ände i rostfritt stål
Produktkod. 11592113 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
115 mm
130 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11592113 115 mm Varje
11502123 130 mm Varje
11512123 160 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11592113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.39 SEK
    150.91 SEK / Paket med 1
    Save 50.48 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en non-stick yta med PTFE-beläggning som mycket få fasta eller flytande ämnen kommer att permanent fästa på. Nickel Electro™ Tång med trubbig ände i rostfritt stål med utmärkta icke-vätande egenskaper ger enkel rengöring och kan ång- eller kemiskt steriliseras.
PTFE-belagda pincett, ger en non-stick yta som mycket få fasta eller flytande ämnen kommer att permanent fästa på.
  • Kemiskt resistent och icke-kontaminerande
  • Icke-proteinbindande och ger bioinerta ytor
  • Inga kritiska mängder förlorade på grund av fastsättning
  • Ingen ansamling på ytor
  • Idealisk för användning under svåra laboratorieförhållanden
  • Utmärkta icke-vätande egenskaper för enkel rengöring och kan ång- eller kemiskt steriliseras
  • Med styrstift
Specifikationer
Produkttyp Pincett
Material PTFE-belagt rostfritt stål
Höjd (metrisk) 115 mm
Antal per förpackning Vardera
Stil Tandade käkar
Tipsstil Trubbig