Beskrivning
- Multifunktionsbehållare
- Robust konstruktion
- Sprickfri inredning
- Standardlock (tre-hylsa stil BS 4825-3)
- Alla svetsar slipade och polerade
- Komplett med lock, silikonpackning (FDA-kompatibel) och klämband
- 316L kropp och lock i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Förslutningstyp | Tri Ferrule |
| Diameter (metrisk) | 102 mm |
| Höjd (metrisk) | 178 mm |